Learn More
Poudre de ruthénium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371509 2 g 2g
11361509 10 g 10g
11381509 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013994.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
Couleur Gris
Aspect gray powder
Quantité 2 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Poudre