Learn More
Hydrate de Rutine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071480 5 g Flacon en verre 5g
10356970 100 g Flacon en plastique 100g
10327020 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    36.65€ / 5g
    Économisez 7.25€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207671-50-9
Formule moléculaire C27H30O16
Poids moléculaire (g/mol) 610.52
Numéro MDL MFCD01319140
Clé InChI IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonyme rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
CID PubChem 5280805
ChEBI CHEBI:28527
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rutin hydrate
Note relative au nom 97.0-102.0%
Point de fusion 195.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 8438
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Poids de la formule 664.58
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre