Learn More
(+)-trihydrate de rutine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420084 500 g 500g
11400084 25 g 25g
11410084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13570.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664.566 g/mol
Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La rutine est la principale composante mutagène du vin rouge. Elle est utilisée dans l’activation d’un mutagène par le traitement des enzymes microsomales hépatiques et des enzymes fécales.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétone, le dichlorométhane ou l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 250249-75-3
Formule moléculaire C27H36O19
Poids moléculaire (g/mol) 664.566
Numéro MDL MFCD00149490
Clé InChI NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonyme rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
CID PubChem 16218542
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one ; trihydrate
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Rutin trihydrate
Point de fusion 184°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 75455
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3802
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water.
Rotation optique +9° (c=0.5 in Ethanol)
Poids de la formule 664.58 (610.52 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%