Learn More
Heptaacétate de rutinose, TRC
Code produit 30419757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419757 50 mg
30411510 5 mg
30411391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419757 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR70178850MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29202-64-0
Formule moléculaire C26 H36 O17
Poids moléculaire (g/mol) 620.55
Synonyme 1,2,3,4-tetraacetate-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyrasonyl)-D-glucopyranose, Heptaacetylrutinose
Nom IUPAC [(2S,3S,4R,5R,6R)-4,5-diacétoxy-2-méthyl-6-[[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tétraacétoxytétrahydropyran-2-yl]méthoxy]tétrahydropyran-3-yl] acètate
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rutinose heptaacetate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H36O17/c1-10-19(36-11(2)27)21(38-13(4)29)23(40-15(6)31)25(35-10)34-9-18-20(37-12(3)28)22(39-14(5)30)24(41-16(7)32)26(43-18)42-17(8)33/h10,18-26H,9H2,1-8H3/t10-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26?/m0/s1
Poids de la formule 620.1952