Learn More
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Code produit 18775846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18775846 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18775846 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7048/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13€
    311.85€ / 50mg
    Économisez 34.28€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate
CAS 1092939-17-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible JAK Kinase Inhibitors
Formule moléculaire C17H18N6.H3O4P
Poids de la formule 2323
Pureté 98%