Learn More
Ruxolitinib phosphate, MedChemExpress
Description
Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ruxolitinib phosphate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1092939-17-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H21N6O4P |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | INCB018424 phosphate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |