Learn More
Phosphate de Ruxolitinib, TRC
Code produit 17993345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993345 10 mg 10mg
30135821 100 mg 100mg
17925045 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR70200510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092939-17-7
Formule moléculaire C17 H18 N6 . H3 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 404.36
Synonyme 1H-Pyrazole-1-propanenitrile, β-cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-, (βR)-, phosphate (1:1), INC 424 phosphate, INCB 018424 phosphate, Jakafi, Ruxolitinib phosphate
Nom IUPAC (3R)-3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)pyrazol-1-yl]propaninnitrile ; Acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O.N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruxolitinib Phosphate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
Poids de la formule 404.1362
Pourcentage de pureté >95%