Learn More
IKA™ Araignée de distillation modèle RV 10.601
Code produit 11825922 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11825922 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11825922 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003739500
En stock
Specifications
Type Araignée de distillation
À utiliser avec (application) Pour la distillation simultanée dans 12 manchons de distillation
Quantité 1/boîte
Côté du joint conique standard NS 29/32
Volume (métrique) 20 ml