Learn More
IKA™ Flacon d’évaporation RV 10.84
Code produit 11845922 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11845922 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11845922 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.01€
    93.50€ / 1 pièces
    Économisez 8.51€
    8% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Flacon en verre borosilicaté de haute qualité conçu pour les procédés d’évaporation.
  • Construction en verre borosilicaté de haute qualité
  • Adapté pour les procédés d’évaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon d’évaporation
Centre de numéro du joint conique standard NS 29/32
Volume (métrique) 1000 mL