Description
- La solution de démarrage automatique RV 10 est la solution complète et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
- En plus de l'évaporateur rotatif RV 10 auto, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffe de la température ambiante à 180 °C.
- La pompe à vide VACSTAR lite et le refroidisseur à recirculation RC 2 lumières. Tous les composants et connexions nécessaires au fonctionnement sont inclus.
- Le RV 10 est le fleuron de la gamme IKA Gamme de produits d'évaporateurs rotatifs. Parmi ses nombreuses caractéristiques, il impressionne par son fonctionnement innovant et intuitif grâce à un écran graphique couleur TFT brillant, un contrôleur de vide intégré, une surveillance de l'eau de refroidissement et des normes de sécurité sophistiquées.
- Le RV 10 auto offre toutes les caractéristiques pour un fonctionnement efficace, sûr et économique. Cela inclut la régulation automatique du vide et de la quantité d'eau de refroidissement
- Le cycle de nettoyage réglable individuellement du contrôleur d'aspiration réduit l'intervalle de maintenance et prolonge simultanément la durée de vie du système.
- La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé directement par le variateur RV 10 auto à l'aide du câble de données fourni et permet la détection automatique du point d'ébullition
- Le refroidisseur compact à recirculation RC Le modèle 2 Lite, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe à pression et aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des tâches de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Vitesse | 5 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Indice IP | IP20 |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Type de bouchon | UE |