Learn More
IKA Solution de démarrage automatique RV 10 V
Code produit 31007830 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Royaume-Uni
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31007830 Royaume-Uni
31007829 UE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31007830 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010014911
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporateur rotatif entièrement automatisé avec commande numérique, pompe à vide et refroidisseur - idéal pour les flux de travail de laboratoire automatisés et exigeants.
  • La solution de démarrage automatique RV 10 est la solution complète et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
  • En plus de l'évaporateur rotatif RV 10 auto, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffe de la température ambiante à 180 °C.
  • La pompe à vide VACSTAR lite et le refroidisseur à recirculation RC 2 lumières. Tous les composants et connexions nécessaires au fonctionnement sont inclus.
  • Le RV 10 est le fleuron de la gamme IKA Gamme de produits d'évaporateurs rotatifs. Parmi ses nombreuses caractéristiques, il impressionne par son fonctionnement innovant et intuitif grâce à un écran graphique couleur TFT brillant, un contrôleur de vide intégré, une surveillance de l'eau de refroidissement et des normes de sécurité sophistiquées.
  • Le RV 10 auto offre toutes les caractéristiques pour un fonctionnement efficace, sûr et économique. Cela inclut la régulation automatique du vide et de la quantité d'eau de refroidissement
  • Le cycle de nettoyage réglable individuellement du contrôleur d'aspiration réduit l'intervalle de maintenance et prolonge simultanément la durée de vie du système.
  • La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé directement par le variateur RV 10 auto à l'aide du câble de données fourni et permet la détection automatique du point d'ébullition
  • Le refroidisseur compact à recirculation RC Le modèle 2 Lite, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe à pression et aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des tâches de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 4 L
Vitesse 5 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Indice IP IP20
Type Système d’évaporateur rotatif
Type de prise Royaume-Uni