Learn More
IKA™ RV 10 digital pro V Double, Pack complet
Code produit 17833464 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17833464 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17833464 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010011964
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack complet double RV 10 digital pro V est la solution complète pour votre installation d'évaporateurs rotatifs avec deux évaporateurs rotatifs.
  • Le pack complet double RV 10 digital pro V comprend deux évaporateurs rotatifs RV 10 digital V, un bain chauffant numérique HB, un ensemble condenseur vertical en verre, une pompe à vide numérique VACSTAR, deux contrôleurs de vide VC 10 pro, et RC 2 Refroidisseur à recirculation de base VERT.
  • Le RV 10 numérique est un compagnon de laboratoire fiable avec un volume de bain optimisé, une unité de condensation efficace et des fonctions de sécurité telles qu'une fonction de levage motorisée et une interface RS 232 pour la commande à distance.
  • La pompe à vide numérique VACSTAR est compacte et peut alimenter les deux évaporateurs rotatifs, contrôlés à l'aide des deux régulateurs de vide inclus.
  • RC Le refroidisseur à recirculation de base GREEN 2 est écoénergétique et convient aux tâches de refroidissement jusqu'à -30 °C, °avec un compresseur à commande de vitesse et de demande fonctionnant avec le réfrigérant naturel R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (métrique) 440 mm
Description Sistema de vacío/enfriamiento controlado automáticamente basado en un elevador motorizado con función de parada de seguridad.
Hauteur (métrique) 430 mm
Poids (métrique) 121.8 kg
Tension 200/240 V
Largeur (métrique) 500 mm
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Surface de refroidissement 1600 centímetros²
Comprend RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stand (2/Cs.), VC 10.300 Check vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GREEN basic, RV 10.5005 Juego de mangueras (2/Cs.), Conector de manguera en Y 8 mm (2/Cs.)
Puissance 3778 W
Type de condenseur Condenseur vertical
Indice IP IP20
Capacité de chauffe (impériale) 2600 W
Garantie garantie de 2+3 ans
Type Éviter Rotatif de dilution
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise UE