Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif numérique RV 10 avec condenseur à glace sèche
Code produit 17207499 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de condenseur:
Glace sèche, vertical, revêtu
Glace sèche, verticale
Alimentation électrique:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de condenseur Alimentation électrique Conditionnement
17207499 Glace sèche, verticale Prise EU 1 pièce
17297489 Glace sèche, vertical, revêtu Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17207499 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010006365
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La conception ergonomique et compacte et les fonctions innovantes de l’évaporateur rotatif numérique RV 10 avec condenseur à glace sèche en font un instrument fiable et robuste pour tous les procédés de distillation.
  • Cette chambre dispose d’un bain chauffant avec circuit de sécurité réglable
  • L’unité de commande ergonomique permet une utilisation sûre et simple
  • Levée motorisée avec fonction d’arrêt de sécurité qui soulève automatiquement le piston de l’évaporateur hors du bain de chauffage
  • Reconnaissance de position d’extrémité réglable pour protéger le verre
  • Plage de vitesses de 20 à 270 tr/min avec un démarrage en douceur à partir de 100 tr/min
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Se déplace vers la droite et vers la gauche dans l’intervalle de fonctionnement pour le processus de séchage
  • Fonction de minuterie pour les commandes d’intervalles
  • Bain de chauffage eau/huile avec poignées de transport intégrées pour la sécurité
  • Interface infrarouge pour le transfert de données du bain de chauffage à l’unité motrice
  • Interface RS 232 pour le fonctionnement à distance sur PC avec labworldsoft
  • Fonctionnement automatique avec labworldsoft
  • Adapté à la norme DIN EN 12697-3 (test d’asphalte pour asphalte chaud)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 20 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Surface de refroidissement 620 cm2
Comprend Unité d’entraînement, bain de chauffage numérique HB et condenseur à glace sèche RV 10.4
Type du moteur DC
Alimentation électrique Prise EU
Type de condenseur Glace sèche, verticale
Dimensions (L x l x H) 440 x 500 x 430 mm
Précision de la température ±1°C
Certifications CE
Garantie 2 + 1 ans
Fréquence 50/60 Hz
Modèle RV 10
Minuteur Oui