Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif numérique RV 10 avec condenseur à glace sèche
Tous les produits IKA ProduitsDescripción
- Cette chambre dispose d’un bain chauffant avec circuit de sécurité réglable
- L’unité de commande ergonomique permet une utilisation sûre et simple
- Levée motorisée avec fonction d’arrêt de sécurité qui soulève automatiquement le piston de l’évaporateur hors du bain de chauffage
- Reconnaissance de position d’extrémité réglable pour protéger le verre
- Plage de vitesses de 20 à 270 tr/min avec un démarrage en douceur à partir de 100 tr/min
- Affichage numérique de la vitesse
- Se déplace vers la droite et vers la gauche dans l’intervalle de fonctionnement pour le processus de séchage
- Fonction de minuterie pour les commandes d’intervalles
- Bain de chauffage eau/huile avec poignées de transport intégrées pour la sécurité
- Interface infrarouge pour le transfert de données du bain de chauffage à l’unité motrice
- Interface RS 232 pour le fonctionnement à distance sur PC avec labworldsoft
- Fonctionnement automatique avec labworldsoft
- Adapté à la norme DIN EN 12697-3 (test d’asphalte pour asphalte chaud)
Especificaciones
Especificaciones
| Poids (métrique) | 20 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Vitesse | 5 à 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
| Surface de refroidissement | 620 cm2 |
| Comprend | Unité d’entraînement, bain de chauffage numérique HB et condenseur à glace sèche RV 10.4 |
| Type du moteur | DC |
| Alimentation électrique | Prise EU |
| Type de condenseur | Glace sèche, vertical, revêtu |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?