Learn More
IKA™ RV 10 numérique V
Code produit 16258341 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
5 à 280 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16258341 5 à 280 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16258341 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010004799
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporateur rotatif
Le numérique RV 10 représente l’amélioration continue de la ligne de l’évaporateur rotatif IKA RV10. L’unité est équipée d’un nouveau bain de chauffage universel, d’une verrerie verticale, de fonctions de sécurité de pointe et d’une connectivité numérique. Le RV 10 numérique est un compagnon de laboratoire fiable et robuste. Son volume de bain optimisé offre des temps de chauffage rapides. L’unité condenseur est dotée de tubes en verre spécialement conçus afin d’obtenir une surface de 1500 cm² extrêmement efficace. Cela explique la raison pour laquelle le RV 10 numérique fournit des résultats de processus fiables et reproductibles que l’on réserve généralement aux systèmes plus coûteux. D’autres fonctions telles que le démarrage en douceur, l’intervalle gauche-droit ou la fonction de minuterie assistent l’utilisateur dans son travail de laboratoire au quotidien. Les caractéristiques de sécurité sophistiquées constituent un autre aspect important du RV 10 numérique. L’élévateur motorisé est équipé d’une fonction d’extraction automatique en cas de coupure de courant afin d’éviter la surchauffe du solvant. Les circuits de température de sécurité peuvent être réglés individuellement. La protection contre le fonctionnement à sec et la fonction réglable d’arrêt et de verrouillage du bain située à son extrémité inférieure complètent la gamme des fonctions de sécurité. En outre, IKA offre un choix de verrerie revêtue pour des besoins de sécurité accrus. L’interface RS 232 permet d’exécuter la commande à distance via IKAs “labworldsoft”. Le bain de chauffage est contrôlé via l’interface IR de l’unité principale.
  • Nouveau : Bain-marie 4 l
  • Bain de chauffage universel eau/huile
  • Verrerie verticale
  • Levage motorisé grâce à la fonction “arrêt de sécurité”
  • Interface RS 232 et IR
  • Volume de bain de chauffage optimisé pour une montée en chaleur rapide
  • Unité condenseur de 1500 cm² hautement efficace
  • Conception robuste
  • Poignées placées de façon ergonomique sur le bain de chauffage
  • Démarrage simple
  • Intervalle gauche-droite
  • Fonction du minuteur
  • Protection contre le fonctionnement à sec
  • Circuits de température de sécurité
  • Butée inférieure
  • Choix de verrerie revêtue
  • Mécanisme de poussée pour desserrer la verrerie bien fixée
  • Fonctionnement simple et sûr grâce à la conception ergonomique de l’interface utilisateur
Description de l’emballage : Avec bain chauffant HB numérique et RV 10.1 Kit de verrerie, vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Évaporateur rotatif RV 10 auto FLEX équipé d’une prise UK S002
Poids (impériale) 32,36
Tension 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V
Capacité (métrique) Bain 4 L
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Affichage TFT
Surface de refroidissement 1500 cm2
Comprend Interface USB / interface RS 232
Puissance 1 400 W
Type de condenseur Vertical
Dimensions (L x l x H) 500 x 430 x 410 mm
Fréquence 50/60 Hz
Minuteur Oui