Description
- Le pack RV 10 Digital Starter Solution est la solution complète et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
- En plus de l'évaporateur rotatif numérique RV 10 V, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffage de la température ambiante à 180 °C.
- Un ensemble condenseur vertical en verre à haut rendement avec réservoir de 1 L et ballon d'évaporation, ainsi que la pompe à vide VACSTAR lite avec contrôleur de vide VC 10 lite et le RC refroidisseur à recirculation 2 lumières
- Le RV 10 numérique est un compagnon de laboratoire robuste et fiable. Son volume de bain optimisé permet des temps de chauffe rapides
- Le groupe condenseur est doté de tubes en verre spécialement conçus qui utilisent les 1500 cm² surface extrêmement efficace
- L'interface RS 232 permet le contrôle à distance via le logiciel labworldsoft™ . Le bain-marie est contrôlé depuis l'unité principale via l'interface infrarouge.
- La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé par le contrôleur de vide VC 10 lite fourni.
- En plus de contrôler le refroidisseur à recirculation, le contrôleur permet également le réglage manuel du vide ainsi qu'un fonctionnement programmé.
- Le compact RC Ce refroidisseur à recirculation de 2 litres, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe de pression et d'aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des applications de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Vitesse | 5 à 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Indice IP | IP20 |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Type de bouchon | UE |