Learn More
IKA Solution de démarrage numérique RV 10 V
Code produit 31007828 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Royaume-Uni
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon
31007828 Royaume-Uni
31007824 UE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31007828 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010013950
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporateur rotatif avancé avec commande numérique, pompe à vide, refroidisseur et dispositifs de sécurité, idéal pour une utilisation en laboratoire haute performance.
  • Le pack RV 10 Digital Starter Solution est la solution complète et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
  • En plus de l'évaporateur rotatif numérique RV 10 V, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffage de la température ambiante à 180 °C.
  • Un ensemble condenseur vertical en verre à haut rendement avec réservoir de 1 L et ballon d'évaporation, ainsi que la pompe à vide VACSTAR lite avec contrôleur de vide VC 10 lite et le RC refroidisseur à recirculation 2 lumières
  • Le RV 10 numérique est un compagnon de laboratoire robuste et fiable. Son volume de bain optimisé permet des temps de chauffe rapides
  • Le groupe condenseur est doté de tubes en verre spécialement conçus qui utilisent les 1500 cm² surface extrêmement efficace
  • L'interface RS 232 permet le contrôle à distance via le logiciel labworldsoft™ . Le bain-marie est contrôlé depuis l'unité principale via l'interface infrarouge.
  • La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé par le contrôleur de vide VC 10 lite fourni.
  • En plus de contrôler le refroidisseur à recirculation, le contrôleur permet également le réglage manuel du vide ainsi qu'un fonctionnement programmé.
  • Le compact RC Ce refroidisseur à recirculation de 2 litres, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe de pression et d'aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des applications de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 4 L
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Indice IP IP20
Type Système d’évaporateur rotatif
Type de bouchon Royaume-Uni