Description
- Bain chauffant 4 l jusqu’à 100°C
- Bain de chauffage à l’eau équipé d’un affichage numérique de la température et de poignées de transport
- Arrêt de sécurité de point d’extrémité à levage mécanique
- Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
- Réglage de la vitesse continue avec contrôle de numérotation et affichage de la vitesse
- Plage de vitesses : 5 à 300 min
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Condenseur haute efficacité avec surface de refroidissement de 1500 cm2
- Nécessite peu d’espace
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV10
Specifications
Specifications
| Poids (métrique) | 32,36 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Vitesse | 20 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 99 °C |
| Puissance | 1 400 W |
| Dimensions (L x l x H) | 440 x 530 x 330 mm |
| Précision de la température | ±1 % |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Minuteur | Oui |