Description
- Nouveau bain chauffant de 4 litres avec poignées de transport
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Mécanisme de verrouillage avec indicateur indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Conception ambidextre pour la manipulation de l’élévateur manuel à une seule main
- Vitesse comprise entre 20 et 300 tr/min.
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV 10
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 28,3 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Vitesse | 20 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 99 °C |
| Surface de refroidissement | 1500 cm2 |
| Comprend | Unité d’entraînement, bain chauffant HB eco et condenseur à glace sèche RV 10.4 |
| Type du moteur | DC |
| Alimentation électrique | Prise EU |
| Type de condenseur | Glace sèche, vertical, revêtu |
| Afficher plus |