Description
- Nouveau bain chauffant de 4 litres avec poignées de transport
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Mécanisme de verrouillage avec indicateur indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Conception ambidextre pour la manipulation de l’élévateur manuel à une seule main
- Vitesse comprise entre 20 et 300 tr/min.
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV 10
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 28,3 kg |
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Vitesse | 20 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à 99 °C |
| Surface de refroidissement | 1500 cm2 |
| Comprend | Unité d’entraînement, bain chauffant HB eco et condenseur à glace sèche RV 10.4 |
| Type du moteur | DC |
| Alimentation électrique | Prise EU |
| Type de condenseur | Glace sèche, verticale |
| Afficher plus |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?