Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 3 V
Code produit 16228321 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
20 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16228321 20 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16228321 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010003324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3355.00€
    3031.00€ / 1 pièces
    Économisez 324.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’évaporateur rotatif RV 3 est le modèle de base idéal du portefeuille des évaporateurs de rotation IKA™.
  • Bain chauffant 4 l jusqu’à 100°C
  • Bain de chauffage à l’eau équipé d’un affichage numérique de la température et de poignées de transport
  • Arrêt de sécurité de point d’extrémité à levage mécanique
  • Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
  • Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
  • Angle d’immersion réglable
  • Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
  • Réglage de la vitesse continue avec contrôle de numérotation et affichage de la vitesse
  • Plage de vitesses : 5 à 300 min
  • Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
  • Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
  • Condenseur haute efficacité avec surface de refroidissement de 1500 cm2
  • Nécessite peu d’espace
  • Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 28,3 kg
Tension 100/240 V
Vitesse 20 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à 99 °C
Surface de refroidissement 1500 cm2
Puissance 1 400 W
Dimensions (L x l x H) 440 x 530 x 330 mm
Indice IP IP20
Précision de la température ±1 %
Fréquence 50/60 Hz
Minuteur Oui