Learn More
IKA Solution de démarrage RV 3 V
Code produit 31007826 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Royaume-Uni
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31007826 UE
31007821 Royaume-Uni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31007826 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010013945
Expédition estimée: 01-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ensemble RV 3 VC économique avec salle de bain HB Eco, condenseur vertical, pompe VACSTAR Lite, contrôleur VC 10 Lite et RC Refroidisseur 2 litres R290
  • La solution de démarrage RV 3 est le package complet et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
  • En plus de l'évaporateur rotatif RV 3 V, le pack comprend le bain-marie HB Eco d'une capacité de 4 litres et une plage de température de chauffe de la température ambiante à 99 °C.
  • Un ensemble condenseur vertical en verre à haut rendement comprenant un réservoir de 1 L et un ballon d'évaporation, ainsi que le
  • Pompe à vide VACSTAR lite avec contrôleur de vide VC 10 lite et le RC Refroidisseur à recirculation 2 lumières. Tous les composants et connexions nécessaires au fonctionnement sont inclus.
  • L'évaporateur rotatif RV 3 est le modèle d'entrée de gamme idéal de la gamme IKA portefeuille d'évaporateurs rotatifs
  • La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et permet d'atteindre un vide minimal de 9 mbar.
  • Le compact RC Ce refroidisseur à recirculation de 2 litres, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe de pression et d'aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des applications de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 4 L
Vitesse 20 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à 99 °C
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Indice IP IP20
Type Système d’évaporateur rotatif
Type de prise UE