Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 8 avec condenseur à glace sèche
Code produit 17267489 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de condenseur:
Glace sèche, vertical, revêtu
Glace sèche, verticale
Alimentation électrique:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de condenseur Alimentation électrique Conditionnement
17267489 Glace sèche, verticale Prise EU 1 pièce
17257489 Glace sèche, vertical, revêtu Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17267489 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010006361
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’évaporateur rotatif RV 8 avec condenseur à glace sèche offre un nouveau système de distillation avec un élévateur manuel et un nouveau mécanisme de serrage.Les affichages numériques de la vitesse de rotation et de la température du bain de chauffe perme
  • Élévateur manuel avec fonction d’extraction de sécurité intégrée
  • Bain chauffant eau/huile avec poignées de transport ergonomiques
  • Touche avec fonction de verrouillage de la température du bain chauffant
  • Angle d’immersion réglable
  • Affichage numérique de la vitesse de rotation et de la température du bain chauffant
  • Conception ambidextre pour une utilisation d’une seule main
  • Plage de vitesse de rotation de 5 à 300 tr/min
  • Sécurité supplémentaire pour l’utilisateur grâce à une alimentation électrique réduite (24 V) dans l’appareil
  • Compatible avec la gamme complète de verrerie RV 10 d’IKA
  • Nouveau mécanisme de serrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 15,5 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 5 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Surface de refroidissement 620 cm2
Comprend Unité motrice, bain de chaleur numérique HB 10 et refroidisseur de glace sèche RV 10.4
Type du moteur DC
Alimentation électrique Prise EU
Type de condenseur Glace sèche, verticale
Dimensions (L x l x H) 345 x 510 x 490 mm
Précision de la température ±1°C
Certifications CE
Garantie 2+1 ans
Fréquence 50/60 Hz
Modèle RV 8