Description
- La solution de démarrage RV 8 est le package complet et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
- En plus de l'évaporateur rotatif RV 8 V, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffage de la température ambiante à 180 °C.
- Un ensemble condenseur vertical en verre à haut rendement avec réservoir de 1 L et ballon d'évaporation, ainsi que la pompe à vide VACSTAR lite avec contrôleur de vide VC 10 lite et le RC refroidisseur à recirculation 2 lumières
- Le RV 8 est le modèle de base à boîte manuelle de la gamme de IKA évaporateurs rotatifs. Il trouve de multiples applications dans les industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques, dans la recherche et le développement, dans la fabrication et l'assurance qualité, dans les laboratoires et dans la construction d'usines.
- La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé par le contrôleur de vide VC 10 lite fourni.
- Le compact RC Ce refroidisseur à recirculation de 2 litres, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe de pression et d'aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des applications de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Vitesse | 5 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Indice IP | IP20 |
| Type | Système d’évaporateur rotatif |
| Type de prise | UE |