Learn More
IKA Solution de démarrage RV 8 V
Code produit 31007825 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Royaume-Uni
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31007825 Royaume-Uni
31007822 UE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31007825 Fournisseur IKA Code fournisseur 0010013949
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d'évaporateur rotatif abordable avec bain numérique, pompe à vide et refroidisseur - précis, efficace et idéal pour les distillations en laboratoire.
  • La solution de démarrage RV 8 est le package complet et économique pour votre installation d'évaporateur rotatif.
  • En plus de l'évaporateur rotatif RV 8 V, le pack comprend le bain-marie numérique HB d'une capacité de 4 litres et d'une plage de température de chauffage de la température ambiante à 180 °C.
  • Un ensemble condenseur vertical en verre à haut rendement avec réservoir de 1 L et ballon d'évaporation, ainsi que la pompe à vide VACSTAR lite avec contrôleur de vide VC 10 lite et le RC refroidisseur à recirculation 2 lumières
  • Le RV 8 est le modèle de base à boîte manuelle de la gamme de IKA évaporateurs rotatifs. Il trouve de multiples applications dans les industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques, dans la recherche et le développement, dans la fabrication et l'assurance qualité, dans les laboratoires et dans la construction d'usines.
  • La pompe à vide VACSTAR lite incluse est extrêmement compacte et atteint un vide minimum de 9 mbar. Il est contrôlé par le contrôleur de vide VC 10 lite fourni.
  • Le compact RC Ce refroidisseur à recirculation de 2 litres, doté d'une puissance frigorifique de 400 watts et d'une pompe de pression et d'aspiration performante (0,35 bar), est conçu pour des applications de refroidissement simples jusqu'à -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 4 L
Vitesse 5 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Indice IP IP20
Type Système d’évaporateur rotatif
Type de prise Royaume-Uni