Learn More
Edwards Vacuum™ Pompe rotative à palettes RV 12
Description
- Homologué conformément aux normes UL et CSA par un bureau d’essai indépendant
- Comprend le sélecteur de mode unique, ce qui signifie qu’un modèle convient aux applications à vide élevé ou à haut rendement
- Haute fiabilité - lubrification généreuse des pièces mobiles
- Procédés et systèmes sûrs - vanne d’entrée à action rapide pour une protection anti-aspiration optimale
- Pas de temps d’arrêt non planifié - conçu pour une maintenance aisée
- Meilleur environnement de travail - fonctionnement silencieux et fréquences intrusives réduites
- Le ballast à gaz à deux positions permet de manipuler 60 g/h ou 290 g/h de vapeur d’eau
- Moteur universel pour couvrir la plus large plage de tension et de fréquence possible à partir d’une seule variante
- Ouverture contrôlée de la vanne d’entrée par pression d’huile pour éliminer les surtensions
- Soupape d’entrée à fermeture rapide dans les 0,4 secondes suivant l’arrêt de la pompe
- Fourni avec 1 L d’huile 19 de performance Ultragrade™, filtre d’entrée et joint torique
Spécification
Spécification
| Régime moteur | 1800 tr/min |
| Modèle | RV12 |
| Niveau sonore | 48 dB |
| Poids (métrique) | 29 kg |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Température (métrique) min. | 12°C |
| Capacité d’huile | 1 l |
| Applications | Spectrométrie de masse, microscopie électronique, préparation d’échantillons, recherche et développement, physique de haute énergie, industrie, chimie, etc. |
| Pression maximale | 2.0 x 10-3 |