Learn More
IKA Package numérique RW 20
Code produit 31941085 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31941085 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31941085 Fournisseur IKA Code fournisseur 0009011600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00€
    1114.98€ / 1 pièces
    Économisez 255.02€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Solution de mixage complète et prête à l’emploi, proposée à un prix attractif en forfait.
  • Ce pack clé en main de grande valeur garantit une installation rapide, avec tout inclus pour une utilisation immédiate
  • Le best-seller du laboratoire :
    • Avec affichage numérique
    • Conception robuste, compacte et ergonomique
    • Améliorations techniques sur les conceptions fiables de la série RW 20
    • Avec entraînement à puissance constante
    • Deux plages de vitesses pour un usage universel de 60 à 2 000 tr/min
    • Arbres d’agitateur à pousser (uniquement si fixe)
    • Pour des quantités de brassage allant jusqu’à 20 L(H2O)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 60 à 2000 tr/min
Capacité 20 L
Affichage LED
Tension 220/240 V
Type de prise UE
Type Agitateur vertical