Learn More
IKA™ Agitateur vertical RW 28 Digital
Code produit 14821451 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
60 à 1 400 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
14821451 60 à 1 400 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14821451 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0005040000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisez cet agitateur de laboratoire puissant et contrôlé mécaniquement pour des applications hautement visqueuses avec des quantités allant jusqu’à 80 L (H2O). Les agitateurs verticaux RW 28 Digital conviennent au mélange intensif dans
  • Équipé d’une protection pour la surchauffe du moteur par le limiteur de température à verrouillage automatique  
  • Pour sécuriser les bols, un dispositif de protection et de serrage de l’arbre d’agitation est disponible en option
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Vitesse réglable à l’infini de 60 à 1400 tr/min dans deux plages de vitesses
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Affichage des codes d’erreur
  • Robustesse et ergonomie
  • Fonctionnement silencieux
  • Avec entraînement à puissance constante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 60 à 1 400 tr/min
Capacité 80 L
Affichage LED
Tension 240 V
Puissance 220 W
Hauteur (métrique) 346 mm
Largeur (métrique) 123 mm
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz, 220 W
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle RW 28 Digital
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 900 Ncm
Viscosité 50 000 mPas