Description
- Convient au mélange intensif pour une utilisation dans les laboratoires et les usines pilotes
- L’agitateur est équipé d’une protection contre la surchauffe du moteur au moyen d’un limiteur de température à verrouillage automatique
- De plus, pour sécuriser les bols, un dispositif de protection et de serrage pour arbre d’agitation est disponible en option
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini de 57 à 1300 tr/min dans deux plages de vitesses
- Protection anti-surcharge
- Affichage des codes d’erreur
- Robustesse et ergonomie
- Fonctionnement silencieux
- Avec entraînement à puissance constante
Spécification
Spécification
| Vitesse | 57 à 1 300 tr/min |
| Capacité | 200 L |
| Affichage | LED |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 513 W |
| Hauteur (métrique) | 465 mm |
| Largeur (métrique) | 145 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz, 513 W |
| Fréquence | 50 Hz |
| Matériau | Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique |
| Afficher plus |