Learn More
(S)-(-)-1,1,2-triphényl-1,2-éthanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406668 5 g 5g
15496658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15406668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60189.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108998-83-0 | Molecular Formula: C20H18O2 | Molecular Weight: 290.362 g/mol
It is used as pharmaceutical and fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique fin.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108998-83-0
Formule moléculaire C20H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.362
Numéro MDL MFCD00075492
Clé InChI GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Synonyme s---1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s---1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, 2s-1,1,2-triphenylethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2-triphenyl-, 2s, 1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-1,1,2-triphenyl-ethane-1,2-diol, s-triphenyl-ethane-1,2-diol, s---triphenylethylene glycol
CID PubChem 7000031
Nom IUPAC (2S)-1,1,2-triphényléthane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
Point de fusion 125°C to 127°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 3208922
Poids de la formule 290.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre