Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1, 1'-Bi-2-naphthol |
| Note relative au nom | 99% |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 205°C to 211°C |
| Couleur | Blanc à gris |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C20H14O2 |
| Show More |
RUO– À des fins de recherche uniquement