Learn More
(S)-(-)-1,1’ -Bi(2-naphtol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328155 25 g 25g
11308155 1 g 1g
11318155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08423.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18531-99-2
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00004068
Clé InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
CID PubChem 11762
Nom IUPAC 1-(2-hydroxynaphtalén-1-yl)naphtalén-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Point de fusion 206°C to 211°C
Densité 1.301
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3592999
Merck Index 14,1226
Rotation optique −34.5 (c=1 in THF)
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 99%