Learn More
Isocyanate de (S)-(+)-1-(1-naphtyl)éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329096 250 mg 250mg
11319096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20242.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73671-79-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73671-79-1
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00064181
Clé InChI GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
CID PubChem 7023510
Nom IUPAC 1-(1-isocyanatoethyl)naphthalene
SMILES CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Densité 1.118
Point d’ébullition 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.6045
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2206
Beilstein 4675069
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Rotation optique +47° (c=3.5 in Toluene)
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 95%