Learn More
(S)-(-)-1-(1-naphtyl)éthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423397 1 g 1g
11433397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17176.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)éthylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)éthylamine est utilisé dans la synthèse asymétrique de α-cyanocarboxylates. Également utilisé dans la synthèse de ligands d’imadazoline-2-ylidène chiraux utilisés dans la catalyse organométallique. Synthèse chirale/asymétrique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants et des chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10420-89-0
Formule moléculaire C12H14N
Poids moléculaire (g/mol) 172.25
Numéro MDL MFCD00064179
Clé InChI RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Synonyme s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
CID PubChem 66325
Nom IUPAC (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densité 1.06
Point d’ébullition 152°C to 153°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.623
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2208024
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethanol.
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine