Learn More
Acide (S)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtoïque, TRC
Code produit 30417341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417341 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT294115500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Formule moléculaire C11H12O2
Quantité 500 mg
Synonyme (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
Nom IUPAC Acide (1S)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837