Learn More
Acide (S)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtoïque, TRC
Code produit 30421169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2941151G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Formule moléculaire C11H12O2
Quantité 1 g
Synonyme (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
Nom IUPAC Acide (1S)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837