Learn More
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, ChiPros™ 99+ %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363916 25 g 25g
11343916 1 g 1g
11353916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17022.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147.221 g/mol
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(+)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthylamine est utilisé comme dérivé d’amine chirale utilisé dans les études de discrimination chirale en temps réel des énantiomères, ainsi que dans les études cinétiques de résolution des amines chirales avec ω-transaminase à l’aide d’un réacteur à membrane enzymatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23357-52-0
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.221
Numéro MDL MFCD00671630
Clé InChI JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
CID PubChem 7058074
Nom IUPAC (1S)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-amine
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densité 1.035
Point d’ébullition 118°C to 120°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Indice de réfraction 1.5645
Quantité 25 g
Beilstein 2360279
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté ≥99%