Learn More
Chlorhydrate d’acide (S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-acétique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449595 250 mg 250mg
15439595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52111.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique utilisé dans les domaines des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 270082-22-9
Formule moléculaire C11H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.69
Numéro MDL MFCD01861030
Clé InChI SWYPWAIQEURSFY-PPHPATTJSA-N
Synonyme s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride, s-2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolineacetic acid hydrochloride, 2-3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid-hcl, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylacetic acid hydrochloride, h-tqa-ohcl, h-tqa-oh.hcl, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
CID PubChem 2761613
Nom IUPAC 2-[(3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-yl]acide acétique;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].OC(=O)C[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 227.69
Pourcentage de pureté 95%