Learn More
(S)-(-)-1,2,3,4-acide tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343526 25 g 25g
11323526 1 g 1g
11333526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14422.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74163-81-8
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00144533
Clé InChI BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
CID PubChem 2733226
Nom IUPAC Acide (3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4842199
Rotation optique −163° (c=2 in 1N NaOH)
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 97%