Learn More
(S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinolylméthan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10103641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103641 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10103641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334730010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
CAS 18881-17-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H13NO
Numéro MDL MFCD01631316
Quantité 1 g
Rotation spécifique -94° to 100° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Synonyme s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylmethanol, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl methanol, chembl61489, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl-methanol, s---1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, s-3-hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 3-isoquinolinemethanol, 1,2,3,4-tetrahydro-, s, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Clé InChI ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-N
SMILES C1C(NCC2=CC=CC=C21)CO
Nom IUPAC [(3 S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
CID PubChem 776757
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolylmethan-3-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement