Learn More
(S)-1-(2-chlorophényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15427438
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15427438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15427438 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60935.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
CAS 131864-71-6
Quantité 1 g
Formule moléculaire C8H9ClO
Numéro MDL MFCD06659506
Synonyme s-1-2-chlorophenyl ethanol, 1s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 1s-1-2-chlorophenyl ethanol, s-1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, pubchem5670, s-1-2-chloro-phenyl-ethanol, 5-1-2-chloro-phenyl-ethanol, s-2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-chloro-a-methyl-, as
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI DDUBOVLGCYUYFX-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
Nom IUPAC (1S)-1-(2-chlorophényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
CID PubChem 6999091
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%