Learn More
Dichlorhydrate de (S)-(-)-1,2-diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60753.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
CAS 19777-66-3
Point de fusion 227°C to 229°C
Formule moléculaire C3H12Cl2N2
Formule linéaire CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
Numéro MDL MFCD00050706
Quantité 1 g
Beilstein 5740936
Synonyme s---1,2-diaminopropane dihydrochloride, s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane dihydrochloride, s---propylenediamine dihydrochloride, s-1,2-propanediamine dihydrochloride, 2s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane 2hcl, s-propylenediamine dihydrochloride, 1,2-propanediamine, dihydrochloride, s, pubchem15232
Clé InChI AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Rotation optique −4.0° (c=20 in Water)
SMILES CC(CN)N.Cl.Cl
Nom IUPAC (2S)-propane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 147.043
CID PubChem 12217445
Poids de la formule 147.05
Pourcentage de pureté 99%