Learn More
(S)-(-)-1 -[2 -(diphénylphosphino)phényl]éthylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495486
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15495486 250 mg 250mg
15485486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15495486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60122.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 913196-43-7 | C20H20NP | 305.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913196-43-7
Formule moléculaire C20H20NP
Poids moléculaire (g/mol) 305.36
Numéro MDL MFCD17013987
Clé InChI KPFJIPHGQGHIMM-XISACWJONA-N
Synonyme s-1-2-diphenylphosphino phenyl ethanamine, s-1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine, s---1-2-diphenylphosphino phenyl ethylamine, 1s-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethanamine, 2-1-aminoethyl triphenylphosphine, s-alpha-methyl-2-diphenylphosphino benzylamine, s-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethan-1-amine, 1s-1-2-diphenylphosphanyl phenyl ethan-1-amine
CID PubChem 57514668
Nom IUPAC (1 S)-1-(2-diphénylphosphanylphényl)éthanamine
SMILES C[C@H](N)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethylamine
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −55° (c=0.5 in Chloroform)
Poids de la formule 305.35
Pourcentage de pureté ≥97%