Learn More
(S)-1-((2S,3S)-3-Methyl-2-((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carboxamido)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31090127
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31090127 1 mg
31086736 25 mg
31083090 5 mg
31075477 50 mg
31079941 100 mg
31085462 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31090127 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD008087671mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-((2S,3S)-3-Methyl-2-((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carboxamido)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
CAS 134448-10-5
Formule moléculaire C18H29N3O6
Numéro MDL MFCD00797531
Quantité 1 mg
SMILES O=[C@](NCCC)[C@H]1O[C@@H]1[C@@](N[C@@H]([C@@H](C)CC)[C@](N2[C@H](C(O)=O)CCC2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 383.44
Pourcentage de pureté 98%