Learn More
(S)-1-(3-bromophényl)éthylamine, ChiPros™ 99 %, ee 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471640 5 g 5g
11461640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26998.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 139305-96-7 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine is involved in the Ullmann coupling reaction with N-H containing heteroarenes using copper iodide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ (S)-1-(3-bromophényl)éthylamine est impliquée dans la réaction de couplage Ullmann avec des hétéroarènes contenant du N-H en utilisant l’iodure de cuivre comme catalyseur.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le monoxyde de carbone et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139305-96-7
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.079
Numéro MDL MFCD00671638
Clé InChI LIBZHYLTOAGURM-LURJTMIESA-N
Synonyme s-1-3-bromophenyl ethanamine, s-1-3-bromophenyl ethylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethanamine, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, s-m-bromo-, a-methylbenzylamine, s-3-bromo-
CID PubChem 9952938
Nom IUPAC (1S)-1-(3-bromophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Densité 1.33
Point d’ébullition 96°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥98 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Rotation optique −22° (Neat)
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 99%