Learn More
(S)-1-(3-Chlorophényl)éthylamine, ChiPros™, 98 %, ee 98 +%, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
En tant que médicaments pharmaceutiques actifs et intermédiaires, les activités biologiques sont différentes.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air. Réfrigéré (2-4°C).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
| Numéro UN | UN2735 |
| Point d’ébullition | 112°C (13 mmHg) |
| Poids de la formule | 155.63 |
| Pourcentage de pureté | 98% |