Learn More
(S)-(-)-1-(4-chlorophényl)éthylamine, ChiPros™ 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339595 1 g 1g
11349595 5 g 5g
11359595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19052.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 4187-56-8 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
It is used as a substrate in palladium catalysts on alkaline-earth supports for racemization and dynamic kinetic resolution of benzylic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme substrat dans les catalyseurs de palladium sur des supports alcalino-terreux pour la racémisation et la résolution cinétique dynamique des amines benzyliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 25°C 11 g/l.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver à l’écart des acides, de l’air, des chlorures acides, des anhydrides acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4187-56-8
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD00671640
Clé InChI PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
Synonyme s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
CID PubChem 1550852
Nom IUPAC (1S)-1-(4-chlorophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Quantité 1 g
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Numéro UN UN2922
Beilstein 2412316
Point d’ébullition 232°C
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 97%