Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98 %, Acros Organics™
Code produit 15452182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452182 250 mg 250mg
15442182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452182 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456812500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 93643-24-4
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.20
Numéro MDL MFCD03787926
Clé InChI FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Synonyme s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
CID PubChem 781249
Nom IUPAC (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
SMILES C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3)
Rotation spécifique + 5.88
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.