Learn More
(S)-(-)-1-(4-fluorophényl)éthylamine, ChiPros. 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine is used in organic synthesis. It acts as a ligand and form a coordination complex, diacetato-2-O-bis[(S)-1-(4-fluorophenyl)ethylamine-N]palladium(II) by reacting with palladium(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(-)-1-(4-fluorophényl)éthylamine est utilisé dans la synthèse organique. Il agit comme un ligand et forme un complexe de coordination, diacétato-2 -O-bis[(S)-1-(4-fluorophényl)éthylamine-N]palladium(II) en réagissant avec l’acétate de palladium(II).
Solubilité
Miscible avec le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Point de fusion | -30°C |
| Densité | 1.03 |
| Point d’ébullition | 76°C (22 mmHg) |
| Point d’éclair | 68°C (154°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 99 % |
| Indice de réfraction | 1.502 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 6791614 |
| Show More |