Learn More
Isocyanate de (S)-(-)-1-(4-méthoxyphényl)éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20240.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-83-9
Formule moléculaire C10H11NO2
Indice de réfraction 1.518
Numéro MDL MFCD05664085
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme s---1-4-methoxyphenyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxybenzene, s-1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s---1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s ?-?-? ?-?1-? 4-?methoxyphenyl ?ethyl isocyanat, benzene, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxy-9ci, s---1-3-methoxyphenyl ethyl isocyanate
Clé InChI WTNKKJUXEYSETC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N=C=O
Nom IUPAC 1-[(1S)-1-isocyanatoéthyl]-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
CID PubChem 7018272
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 95%